Learn More
5,10,15,20-tétrakis(pentafluorophényl)-21H,23H-porphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751531 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10751531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292151000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine
CAS 25440-14-6
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Pourpre ou violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C44H10F20N4
Numéro MDL MFCD00010032
Quantité 100 mg
Synonyme 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl-21h,23h-porphine, meso-tetra pentafluorophenyl porphine, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl, 5,10,15,20-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, acmc-209gjw, iron iii ionophore iv, tetra pentafluorophenyl poephine, tetrakis pentafluorophenyl porphyrin
Clé InChI GBAPBSUXEFFUAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C1=C2NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=CC=C1N2)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nom IUPAC 5,10,15,20-tétrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)-21,22-dihydroporphyrine
Poids moléculaire (g/mol) 974.56
CID PubChem 3671775
Poids de la formule 974.57
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine