Learn More
5,12-Napthacénequinone, TRC
Code produit 30471763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471763 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3440001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,12-Napthacenequinone
CAS 1090-13-7
Formule moléculaire C18H10O2
Quantité 1 g
Synonyme Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone
Formule InChI InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
Nom IUPAC tétracène-5,12-dione
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Poids de la formule 258.0681