Learn More
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Code produit 16441438
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441438 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16441438 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0562
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol is one of the lathyrane diterpenoids, that has anti-cancer activity.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 522.63 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 218916-52-0
Type de produit Natural Products
Pureté 98.85%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Euphorbia factor L3
Quantité 5 mg