Learn More
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Code produit 16449018
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449018 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0562
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol is one of the lathyrane diterpenoids, that has anti-cancer activity.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 522.63 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 218916-52-0
Type de produit Natural Products
Pureté 98.85%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Euphorbia factor L3