Learn More
5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one |
| CAS | 4311-88-0 |
| Formule moléculaire | C13H13N3OS |
| Numéro MDL | MFCD00056916 |
| Quantité | 50 mg |
| SMILES | CN1C(NC(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C1=O)=S |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.33 |
| Pourcentage de pureté | 98% |