Learn More
5-(2,3-dichlorophényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429966 5 g 5g
11344679 250 mg 250mg
11419966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20921.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 175205-12-6 | C7H3Cl2N4 | 214.03 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’eau 0,026 g/l (25°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175205-12-6
Formule moléculaire C7H3Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD00068096,MFCD04035663
Clé InChI IQJBSNPEVBTDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2,3-dichlorophenyl, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_006937, acmc-20ama8, 5-2,3-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 5-2,3-dichloro-phenyl-1h-tetrazole
CID PubChem 4690559
Nom IUPAC 5-(2,3-dichlorophényl)-2H-tétrazole
SMILES ClC1=CC=CC(C2=N[N-]N=N2)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2,3-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.026g/L (25°C).
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 97%