Learn More
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-pipérazinyl]éthyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-méthyléthylidène)-2H-indol-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-2H-indol-2-one |
| CAS | 684269-12-3 |
| Formule moléculaire | C24 H25 Cl N4 O S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2H-Indol-2-one, 5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-3-(1-methylethylidene)-, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-(1-methylethylidene)indolin-2-one, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-3-(1-methylethylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H25ClN4OS/c1-15(2)22-18-13-16(19(25)14-20(18)26-24(22)30)7-8-28-9-11-29(12-10-28)23-17-5-3-4-6-21(17)31-27-23/h3-6,13-14H,7-12H2,1-2H3,(H,26,30) |
| SMILES | CC(=C1C(=O)Nc2cc(Cl)c(CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45)cc12)C |
| Nom IUPAC | 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-3-propan-2-ilideno-1H-indol-2-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 452.9995 |
| Poids de la formule | 452.1438 |