Learn More
5-(2-Aminoéthylamino)--sel de sodium de l’acide 1-naphtalènesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382556 250 mg 250mg
11372556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06555.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100900-07-0
Formule moléculaire C12H13N2NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 288.297
Numéro MDL MFCD00051474
Clé InChI HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
CID PubChem 4116252
Nom IUPAC Sodium ; 5-(2-aminoéthylamino)naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4283850
Poids de la formule 288.3
Pourcentage de pureté 97%