Learn More
5-(2-bromoéthoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10782303 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur NRB00889DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Bromoethoxy)-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine
CAS 1710-62-9
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11BrO3
Numéro MDL MFCD00099411
Quantité 1 g
Synonyme 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 5-2-bromoethoxy-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxin,5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yloxy-2-bromoethane
Clé InChI IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCOC1=CC=CC2=C1OCCO2
Nom IUPAC 5-(2-bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Poids moléculaire (g/mol) 259.10
CID PubChem 2735566
Poids de la formule 259.1
Pourcentage de pureté 95%