Learn More
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 127264-14-6 |
| Formule moléculaire | C10H11BrO |
| Numéro MDL | MFCD06797641 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | BrCCC1=CC=C(OCC2)C2=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.10 |
| Pourcentage de pureté | 98% |