Learn More
5-(2-Bromoéthyl)-2,3-dihydrobenzofurane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 127264-14-6 |
| Formule moléculaire | C10 H11 Br O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Darifenacin Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2 |
| SMILES | BrCCc1ccc2OCCc2c1 |
| Nom IUPAC | 5-(2-bromoéthyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.1 |
| Poids de la formule | 225.9993 |