Learn More
5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10299712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10299712 250 mg 250mg
10321673 1 g 1g
10021884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10299712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35710CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 328270-70-8
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.057
Numéro MDL MFCD05668985
Clé InChI JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
CID PubChem 3780551
Nom IUPAC 5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%