Learn More
5-(2-Bromophényl)-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 305.1 |
| Pourcentage de pureté | 97% |