Learn More
5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl]-2-furaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10417564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10417564 25 g -
10365392 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10417564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW06174EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kemiska identifierare
CAS 306936-04-9
Formule moléculaire C12H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 274.623
Numéro MDL MFCD01571128
Clé InChI SAEPEPVLSICNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl-2-furaldehyde, 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl
CID PubChem 2781786
Nom IUPAC 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl]furan-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C2=CC=C(O2)C=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 25 g
Poids de la formule 274.62
Pourcentage de pureté 95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.