Learn More
5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31431807
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31431807 5 g
31415490 25 g
31430438 10 g
31421731 1 g
31422127 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31431807 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126885g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one
CAS 65435-04-3
Formule moléculaire C10H8ClNO2
Numéro MDL MFCD04115734
Quantité 5 g
SMILES O=C1NC2=C(C=C(C(CCl)=O)C=C2)C1
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Pourcentage de pureté 98%