Learn More
5-(2-chloroéthyle)-1,3-benzodioxole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10624975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624975 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10377454 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10624975 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50824CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 23808-46-0
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD08435910
Clé InChI YFVIYUCTLBXCMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-chloroethyl-1,3-benzodioxole, 5-2-chloroethyl-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-2-chloroethyl, 4-2-chloroethyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-2-chloroethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
CID PubChem 15815969
Nom IUPAC 5-(2-chloroéthyle)-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Chloroethyl)-1, 3-benzodioxole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 97%