Learn More
5-(2-Chlorophényl)-3-cyclopropyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Chlorophenyl)-3-cyclopropyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole |
| CAS | 928264-58-8 |
| Formule moléculaire | C20 H22 N2 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-14-4-3-5-15(10-14)12-21-20(24)16-11-19(23)22(13-16)17-6-8-18(25-2)9-7-17/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3,(H,21,24) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CC(CC2=O)C(=O)NCc3cccc(C)c3 |
| Nom IUPAC | 1-(4-méthoxyphényl)-N-[(3-méthylphényl)méthyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.4 |
| Poids de la formule | 338.163 |