Learn More
5-(2-Ethoxyphényl)-1,6-dihydro-1-méthyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, TRC
Code produit 30373409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30373409 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89271025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
CAS 479074-06-1
Formule moléculaire C17H20N4OS
Quantité 25 mg
Synonyme 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,23)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Poids moléculaire (g/mol) 328.43
Poids de la formule 328.1358