Learn More
5-(2-Fluorophényl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H |
| Poids de la formule | 189.059 |