Learn More
5-(2-Fluorophényl)-1H-pyrrole-3-méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-methanol |
| CAS | 881674-58-4 |
| Formule moléculaire | C11 H10 F N O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | [5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-6,13-14H,7H2 |
| SMILES | OCc1c[nH]c(c1)c2ccccc2F |
| Nom IUPAC | [5-(2-fluorophényl)-1H-pyrrol-3-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.202 |
| Poids de la formule | 191.075 |