Learn More
[5-(2-furyl)-1-méthyle-1H-pyrazol-3-yl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10192844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192844 1 g Flacon en verre ambré -
10082304 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192844 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46909DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876728-41-5
Formule moléculaire C9H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD08271948
Clé InChI XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
CID PubChem 18525802
Nom IUPAC [5-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
SMILES CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 95%