Learn More
Acide 5-(2-furyl)-1-méthyle-1-H-pyrazole-3-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10679934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10056002 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10679934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 108128-39-8
Formule moléculaire C9H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD08060535
Clé InChI XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 7537639
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 5-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 97%