Learn More
[5-(2-furyl)-1 H-pyrazole-3-yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10777105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10777105 5 g Flacon en verre ambré 5g
10585953 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10005832 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10777105 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35009DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 84978-67-6
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.164
Clé InChI NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
CID PubChem 7060534
Nom IUPAC [3-(furane-2-yl)-1-H-pyrazol-5-yl]méthanol
SMILES C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%