Learn More
Acide 5-(2-furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10421334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10421334 5 g 5g
10095822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35001DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 116153-81-2
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.147
Numéro MDL MFCD05170057
Clé InChI GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 654018
Nom IUPAC Acide 5-(furane-2-yl)-1-H-pyrazole-3-carboxylique
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 97%