Learn More
5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329949 1 g 1g
11339949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25737.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 116153-81-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116153-81-2
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.147
Numéro MDL MFCD05170057
Clé InChI GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 654018
Nom IUPAC Acide 5-(furane-2-yl)-1-H-pyrazole-3-carboxylique
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Point de fusion 219°C to 221°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 97%