Learn More
[5-(2-furyl)isoxazol-3-yl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10147762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10147762 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10147762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34909DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol
CAS 852180-63-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H7NO3
Numéro MDL MFCD07772820
Quantité 1 g
Synonyme 5-2-furyl isoxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-furyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furanyl-3-isoxazolylmethanol, 5-2-furyl-3-isoxazolyl methanol, 5-furan-2-yl-isoxazol-3-yl-methanol
Clé InChI NBBDGNIUCJFJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
Nom IUPAC [5-(furan-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 165.148
CID PubChem 7164591
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 97%