Learn More
Acide 5-(2-furyl)nicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10708085
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10708085
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC36601CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 857283-84-2
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD06410257
Clé InChI YAIWRLRMUNJGCX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23004860
Nom IUPAC Acide 5-(furane-2-yl)pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)nicotinic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-2-furyl nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinicacid, 3-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 5-2-furanyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-furanyl
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%