Learn More
5-(2-furyl)pyridine-2-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10565574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10565574 1 g Flacon en verre ambré 1g
10452674 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10565574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 886851-45-2
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD10700053
Clé InChI GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
CID PubChem 42555941
Nom IUPAC 5-(furan-2-yl)pyridine-2-carbaldéhyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 95%