Learn More
5-(2-furyl)thiophène-2-carbalaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10295904 250 mg 250mg
10103964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47704CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 868755-64-0
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.205
Numéro MDL MFCD06410178
Clé InChI IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-fur-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-furanyl, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-furanyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CID PubChem 23004862
Nom IUPAC 5-(furane-2-yl)thiophène-2-carbaldéhyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 97%