Learn More
Acide 5-(2-furyl)thiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10662885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662885 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10662885 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 868755-62-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H6O3S
Numéro MDL MFCD05885497
Quantité 250 mg
Synonyme 5-2-furyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-fur-2-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-furanyl
Clé InChI ZASUJVQPFQRFPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
Nom IUPAC 5-(furan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 194.20
CID PubChem 2052621
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 97%