Learn More
5-(2-Hydroxyéthyl)-4-méthylthiazol-2(3H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-one |
| CAS | 32795-64-5 |
| Formule moléculaire | C6H9NO2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-Thiazolone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO2S/c1-4-5(2-3-8)10-6(9)7-4/h8H,2-3H2,1H3,(H,7,9) |
| SMILES | O=C1SC(=C(N1)C)CCO |
| Nom IUPAC | 5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthylthiazol-2(3H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.21 |
| Poids de la formule | 159.04 |