Learn More
[5-(2-Méthyle-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiényl]méthanol 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10381615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381615 25 g 25g
10049151 1 g 1g
10178254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10381615 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18209EB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 337508-70-0
Formule moléculaire C9H9NOS2
Poids moléculaire (g/mol) 211.297
Clé InChI CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
CID PubChem 2776470
Nom IUPAC [5-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-yl]méthanol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 211.31
Pourcentage de pureté 95%