Learn More
[5-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiényl]méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3 |
| Poids de la formule | 211.0126 |