Learn More
Acide 5-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiophénecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10761114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10761114 1 g 1g
10107722 250 mg 250mg
10587844 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10761114 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 400715-45-9
Formule moléculaire C9H7NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 225.28
Numéro MDL MFCD02682053
Clé InChI AEDWMWQOFJYAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid #
CID PubChem 614467
Nom IUPAC Acide 5-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-carboxylique
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté 97%