Learn More
Acide 5-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10486262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10486262 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10151012 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10486262 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14001CB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 368870-05-7
Formule moléculaire C8H6N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 210.207
Numéro MDL MFCD03086107
Clé InChI QAXQRHWAJNDTCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxyli, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole, 4-3-carboxy-1,2-oxazol-5-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 2776408
Nom IUPAC acide 5-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylique
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 210.21
Pourcentage de pureté 97%