Learn More
[5-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10664745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10664745 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10664745 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14009DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 388088-79-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H8N2O2S
Formule linéaire Yes
Numéro MDL MFCD03086111
Quantité 1 g
Synonyme 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methan-1-ol
Clé InChI ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)CO
Nom IUPAC [5-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 196.224
CID PubChem 2776410
Poids de la formule 196.23
Pourcentage de pureté 97%