Learn More
5-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10590552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10590552 250 mg 250mg
10374322 1 g 1g
10727285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10590552 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18203CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 215434-25-6
Formule moléculaire C8H6ClNO2S3
Poids moléculaire (g/mol) 279.771
Clé InChI YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone
CID PubChem 2736979
Nom IUPAC chlorure de 5-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-sulfonyle
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 279.79
Pourcentage de pureté 95%