Learn More
5-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 279.79 |
| Pourcentage de pureté | 95% |