Learn More
Acide 5-[2-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-2lambda∼5∼-pyrazol-5-yl]-2-thiophénecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10022314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10022314 1 g Flacon en verre ambré 1g
10337304 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10022314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07338DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 223499-20-5
Formule moléculaire C10H7F3N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 276.233
Numéro MDL MFCD00206674
Clé InChI MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 2775669
Nom IUPAC Acide5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]thiophène-2-carboxylique
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 276.24
Pourcentage de pureté 97%