Learn More
Acide 5-(2-phényleth-1-ynyl)-2-furoïque, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10753063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753063 250 mg 250mg
10049261 1 g -
10652895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753063 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08625CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 130423-83-5
Formule moléculaire C13H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 212.20
Numéro MDL MFCD00541949
Clé InChI HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
CID PubChem 2737138
Nom IUPAC Acide 5-(2-phényléthynyl)furane-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique