Learn More
5-(2-phényléthyl-1-ynyl)thiophène-2-carbaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702503 10 g Flacon en verre ambré 10g
10394192 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702503 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08144EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 17257-10-2
Formule moléculaire C13H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 212.266
Numéro MDL MFCD00126374
Clé InChI YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
CID PubChem 2737140
Nom IUPAC 5-(2-phényléthynyl)thiophène-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 90%