Learn More
5-(2-pyridinyl)-2-thiophènecarbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10723803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10723803 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10723803 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00077DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide
CAS 306934-91-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C10H8N2S2
Numéro MDL MFCD02677740
Quantité 1 g
Synonyme 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbothioamide, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbothioamide, 2-thiophenecarbothioamide,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-thiocarboxamide, amino 5-2-pyridyl 2-thienyl methane-1-thione
Clé InChI VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=S)N
Nom IUPAC 5-pyridin-2-ylthiophène-2-carbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 220.308
CID PubChem 2776127
Poids de la formule 220.32
Pourcentage de pureté 97%