Learn More
5-(2-pyridinylsulfanyl)-2-furaldéhyde, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10432043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10432043 1 g 1g
10071524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10432043 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07099DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 709635-68-7
Formule moléculaire C10H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.231
Clé InChI NWJZBQDKKLHSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-pyridinylsulfanyl-2-furaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl-furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio-2-furaldehyde, 5-2-pyridylthio furan-2-carbaldehyde, 5-2-pyridylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-pyridinylthio, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-pyridinylthio
CID PubChem 2794784
Nom IUPAC 5-pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)SC2=CC=C(O2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.24
Pourcentage de pureté 95%