Learn More
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb |
| Poids de la formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |