Learn More
5-(2-pyridyl)thiophène-2-chlorure de sulfonyle, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10776705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10776705 5 g -
10742283 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776705 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02203DE
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 151858-64-9
Formule moléculaire C9H6ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 259.72
Numéro MDL MFCD00052284
Clé InChI OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
CID PubChem 2737231
Nom IUPAC Chlorure de 5-pyridine-2-ylthiophène-2-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 259.74
Pourcentage de pureté 95%