Learn More
5-(2-Sulfanylidène-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(2-Sulfanylidene-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 52560-89-1 |
| Formule moléculaire | C8H6N2OS3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-(2,3-Dihydro-2-thioxo-4-thiazolyl)-2-thiophenecarboxamide, NSC 317939 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6N2OS3/c9-7(11)6-2-1-5(14-6)4-3-13-8(12)10-4/h1-3H,(H2,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(s1)C2=CSC(=S)N2 |
| Nom IUPAC | 5-(2-sulfanylidène-3H-1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.34 |
| Poids de la formule | 241.9642 |