Learn More
5-(2-thiényl)-1,3-oxazole, Thermo Scientific™
Code produit 10706623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10706623 1 g Flacon en verre ambré 1g
10526603 10 g Flacon en verre ambré 10g
10449284 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10706623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02560DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 70380-70-0
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.183
Clé InChI VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2797208
Nom IUPAC 5-thiophène-2-yl-1,3-oxazole
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 95%