Learn More
[5-(2-thiényl)-3-isoxazolyl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10590732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590732 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10590732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23109CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 194491-44-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H7NO2S
Numéro MDL MFCD03086162
Quantité 250 mg
Synonyme 5-2-thienyl-3-isoxazolyl methanol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol,5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazol-3-yl methanol, 3mq, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol .
Clé InChI HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
Nom IUPAC (5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 181.209
CID PubChem 2776547
Poids de la formule 181.21
Pourcentage de pureté 97%