Learn More
5-(2-Thiényl)thieno[2,3-d]pyrimidine4- (3 H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15474808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474808 5 g 5g
15464808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58563.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 215928-54-4
Formule moléculaire C10H6N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 234.291
Numéro MDL MFCD00126795
Clé InChI LFUBTAOTPHKKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidin-4-ol, 5-thiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-thien-2-ylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, maybridge3_001755, cambridge id 5319817, thieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 5-2-thienyl, thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-hydrothiopheno 2,3-d pyrimidin-4-one
CID PubChem 665387
Nom IUPAC 5-thiophen-2-yl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Quantité 5 g
Poids de la formule 234.29
Pourcentage de pureté 97%