Learn More
5-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-5-méthyl-2,4-imidazolidinedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| CAS | 892-02-4 |
| Formule moléculaire | C13H16N2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 5-Methyl-5-veratryl-hydantoin, 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-hydantoin |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16N2O4/c1-13(11(16)14-12(17)15-13)7-8-4-5-9(18-2)10(6-8)19-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H2,14,15,16,17) |
| SMILES | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1OC |
| Nom IUPAC | 5-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-5-méthylimidazolidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.28 |
| Poids de la formule | 264.111 |